Bis(4-nitrophenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N21022-25G
SIALN21022-25GEA
72.9
EUR
SIALN21022-25G
Bis(4-nitrophenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(4-nitrophenyl)disulfid
Formel:
C₁₂H₈N₂O₄S₂ Molecular Weight: 308,34 g/mol |
MDL:
MFCD00003573 CAS-Nummer: 100-32-3 EINECS: 202-840-5 |