2-Nitro-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N21200-100G
SIALN21200-100GEA 65.7 EUR
SIALN21200-100G
2-Nitro-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-p-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007903
CAS-Nummer: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR