5-Nitrochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N23807-5G
SIALN23807-5GEA 76 EUR
SIALN23807-5G
5-Nitrochinolin, Sigma-Aldrich®
5-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00006790
CAS-Nummer: 607-34-1
EINECS: 210-134-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR