Nitroterephthalsäure ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Nitro-1,4-benzoldicarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N26903-25G
SIALN26903-25GEA 138 EUR
SIALN26903-25G
Nitroterephthalsäure ≥99%, Sigma-Aldrich®
Nitroterephthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
Molecular Weight: 211,13 g/mol
Schmelzpunkt: 270…272 °C
MDL: MFCD00007141
CAS-Nummer: 610-29-7
EINECS: 210-217-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR