3-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Nitrotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N27314-100G
SIALN27314-100GEA 44.4 EUR
SIALN27314-100G
3-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
3-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15,5 °C
Dichte: 1,1571 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007265
CAS-Nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR