5-Nitrovanillin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N28000-25G
SIALN28000-25GEA 33.6 EUR
SIALN28000-25G
5-Nitrovanillin, Sigma-Aldrich®
5-Nitrovanillin
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 175…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007118
CAS-Nummer: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR