Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Amino-8-hydroxy-2-((4-nitrophenyl)diazenyl)-7-(phenyldiazenyl)naphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz

N3393-100G N3393-25G
SIALN3393-100GEA 245 EUR
SIALN3393-100G SIALN3393-25G
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1), Sigma-Aldrich®
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Molecular Weight: 616.49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004017
CAS-Nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR