(S)-(-)-Nicotin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: L(-)-Nicotin, (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N3876-25ML N3876-100ML N3876-5ML
SIALN3876-25MLEA 299 EUR
SIALN3876-25ML SIALN3876-100ML SIALN3876-5ML
(S)-(-)-Nicotin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006369
CAS-Nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR