2,3-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Naphthalene-2,3-dicarboxylic acid

N400-5G
SIALN400-5GEA 139 EUR
SIALN400-5G
2,3-Naphthalindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Naphthalindicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₄
Molecular Weight: 216,19 g/mol
Siedepunkt: 422 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 260…262 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004104
CAS-Nummer: 2169-87-1
EINECS: 218-517-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR