2-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: β-Naphthylessigsäure, 2-Naphthalinessigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N4002-25G-A N4002-5G-A
SIALN4002-25G-AEA 101 EUR
SIALN4002-25G-A SIALN4002-5G-A
2-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
2-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004126
CAS-Nummer: 581-96-4
EINECS: 209-475-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR