Nystatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Fungicidin, Mycostatin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N4014-50MG
SIALN4014-50MGEA
92.6
EUR
SIALN4014-50MG
Nystatin, Sigma-Aldrich®
Nystatin
Formel:
C₄₇H₇₅NO₁₇ Molecular Weight: 926,09 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD25541651 CAS-Nummer: 1400-61-9 EINECS: 215-749-0 |