2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Naphazoline Hydrochloride, Albalon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N5504-25G
SIALN5504-25GEA
69.1
EUR
SIALN5504-25G
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolin Hydrochlorid
Formel:
C₁₄H₁₅ClN₂ Molecular Weight: 246,738 g/mol |
MDL:
MFCD00012554 CAS-Nummer: 550-99-2 EINECS: 208-989-2 |