Nicotinamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Pyridincarbonsäureamid, Vitamin B3, Pyridin-3-carbonsäureamid, Nicotinsäureamid, 3-Picolinsäureamid, Niacinamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N5535-100G
SIALN5535-100GEA 68.9 EUR
SIALN5535-100G
Nicotinamid, Sigma-Aldrich®
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR