1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N7000-1G N7000-10G N7000-5G
SIALN7000-1GEA 31.2 EUR
SIALN7000-1G SIALN7000-10G SIALN7000-5G
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Molecular Weight: 264.15 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150615
CAS-Nummer: 81012-89-7

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR