DL-Norvalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Aminovaleriansäure, (±)-Norvalin, H-DL-Nva-OH, (±)-2-Aminopentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7502-25G
SIALN7502-25GEA 64.3 EUR
SIALN7502-25G
DL-Norvalin, Sigma-Aldrich®
DL-Norvalin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064420
CAS-Nummer: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 12,06813