ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
NADP Mononatriumsalz, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, NADP-Na, Nadidphosphat Mononatriumsalz, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz
N8035-15VL
SIALN8035-15VLEA
401
EUR
SIALN8035-15VL
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na), Sigma-Aldrich®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Mononatriumsalz, oxidierte Form(NADP-Na)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃ Molecular Weight: 765.39 g/mol |
MDL:
MFCD00036973 CAS-Nummer: 1184-16-3 EINECS: 214-664-6 |