β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: NAD+, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidiert, Nadid, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinucleotid, β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid

N8410-15VL
SIALN8410-15VLEA 370 EUR
SIALN8410-15VL
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)), Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molecular Weight: 663,43 g/mol
Schmelzpunkt: 140 bis 142 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR