L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N8513-100MG
SIALN8513-100MGEA 68.1 EUR
SIALN8513-100MG
L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00064423
CAS-Nummer: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR