1-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N9272-500G
SIALN9272-500GEA 147 EUR
SIALN9272-500G
1-Naphthylessigsäure, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Dichte: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458