3-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Nitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N9829-100G
N9829-500G
N9829-5G
SIALN9829-100GEA
53.5
EUR
SIALN9829-100G
SIALN9829-500G
SIALN9829-5G
3-Nitroanilin, Sigma-Aldrich®
3-Nitroanilin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109…112 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007782 CAS-Nummer: 99-09-2 EINECS: 202-729-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06679 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...