NIST® SRM® Spurenelemente in Wasser
Lieferant: Merck
NIST1643F
SIALNIST1643FEA 0 EUR
SIALNIST1643F
NIST® SRM® Spurenelemente in Wasser
Standards Umweltanalyse-Standards
Jede Einheit SRM 1643F besteht aus einer Polyethylenflasche mit ca. 250 ml angesäuertem Wasser, versiegelt in einem aluminiumbeschichteten Plastikbeutel, um die Stabilität zu gewährleisten. Das SRM simuliert die Elementzusammensetzung von Süßwasser. Die Lösung enthält Salpetersäure mit einem Volumenanteil von ~2 %, was einer Stoffkonzentration (Molarität) von fast 0,32 mol/L entspricht.
  • Die zertifizierten Massenanteilswerte sind Konsensschätzungen, die die Ergebnisse des gravimetrischen Vorbereitungswerts und eines Werts kombinieren, der entweder durch induktiv gekoppelte Plasmamassenspektrometrie (ICP-MS) oder induktiv gekoppelte Plasma-optische Emissionsspektrometrie (ICP-OES) bestimmt wurde.
  • Das NIST-Zertifikat wird mit Lagerungs- und Verwendungsanweisungen geliefert.
Begleitet von einem Zertifikat, das NIST-zertifizierte Werte, erweiterte Unsicherheiten und den Abdeckungsfaktor (k) für Elemente in SRM 1643F dokumentiert.  Die Werte sind auf das Internationale Einheitensystem (SI) und SI-abgeleitete Einheiten für Massenanteil und Massenkonzentration rückführbar. Spurenelemente in Wasser Standardreferenzmaterial (SRM) ist in erster Linie für die Verwendung bei der Bewertung von Methoden zur Bestimmung von Spurenelementen in Süßwasser vorgesehen.
Signalwort: Gefahr
GHS Symbol: GHS05