Camellia Sinensis (Grüntee)-Blätter
Lieferant: Merck
NIST3254
SIALNIST3254EA 849 EUR
SIALNIST3254
Camellia Sinensis (Grüntee)-Blätter
Standards Organische Standards
Eine Einheit SRM 3254 besteht aus fünf Päckchen mit jeweils etwa 3 Gramm Blattpulver.
  • Die Referenzwerte werden als Massenanteilswerte für Catechin, Epicatechin, Gallussäure, Theanin und andere Elemente angegeben, alle auf Trockenmassebasis.
  • Der zertifizierte Wert ist eine metrologische Rückführbarkeit auf die SI-abgeleitete Einheit für den Massenanteil (ausgedrückt als Milligramm pro Gramm).
Das Standardreferenzmaterial (SRM) für Camellia sinensis (Grüntee)-Blätter ist in erster Linie zur Validierung analytischer Methoden zur Bestimmung von Catechinen, Xanthin und Elementzusammensetzung in Grünteeblättern und ähnlichen Matrizen vorgesehen. Darüber hinaus kann SRM 3254 als Mittel zur Qualitätssicherung dienen, um hausinternen Kontrollmaterialien Werte zuzuweisen. Dieses SRM wurde auch auf seine DNA-Sequenz analysiert.
Standards: Erhältlich mit einem Zertifikat, das den NIST-zertifizierten Massenanteilswert von Catechinen, Xanthinen und Elementen dokumentiert, angegeben auf Trockenmassebasis. Das NIST-Zertifikat wird mit Ablaufzertifikat sowie Anweisungen zu Lagerung, Handhabung, Verwendung und Wartung geliefert.