NIST® Grüntee in fester oraler Darreichungsform
Lieferant: Merck
NIST3256
SIALNIST3256EA 849 EUR
SIALNIST3256
NIST® Grüntee in fester oraler Darreichungsform
Standards Lebensmittel-Standards
Anwendung: Das SRM ist in erster Linie für die Validierung analytischer Methoden zur Bestimmung von Catechinen, Xanthinen und toxischen Elementen in festen oralen Darreichungsformen, einschließlich grünem Tee und ähnlichen Matrices, vorgesehen. Darüber hinaus eignet es sich auch zur Qualitätssicherung bei der Wertzuweisung an hauseigene Kontrollmaterialien.
  • Der zertifizierte Wert des SRM wurde durch Berechnung der Massenanteilswerte ermittelt, die mit zwei Methoden ermittelt wurden
  • Ultraviolette Absorptionsdetektion (UV)
  • Massenspektrometrie (MS)
  • Zertifizierte und Referenz-Massenanteilswerte für Catechin, Gallocatechin, Gallussäure, Theanin und andere Elemente werden auf Trockenmassebasis bereitgestellt und die Werte sind metrologisch auf die SI-Masseeinheit in Mikrogramm pro Gramm rückführbar
  • Das NIST-Zertifikat wird mit Ablaufzertifikat sowie Anweisungen zu Lagerung, Handhabung, Verwendung und Wartung geliefert
Qualität: Zertifiziertes Referenzmaterial
Qualitätsstufe: 100
Verpackung: Eine Einheit SRM 3256 enthält fünf Päckchen Pulvermaterial mit jeweils ca. 2,5 g.