di-Lithiumoxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dilithium oxalate, Lithium oxalate, Lithiumoxalate
O0130-500G
SIALO0130-500GEA
586
EUR
SIALO0130-500G
di-Lithiumoxalat, Sigma-Aldrich®
di-Lithiumoxalat
Formel:
C₂Li₂O₄ Molecular Weight: 101,9 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040596 CAS-Nummer: 553-91-3 EINECS: 209-054-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |