1-Octansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumoctylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O0133-100G
O0133-25G
O0133-5G
SIALO0133-100GEA
552
EUR
SIALO0133-100G
SIALO0133-25G
SIALO0133-5G
1-Octansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S Molecular Weight: 216.28 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007544 CAS-Nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...