L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O2375-100G
O2375-10MG
O2375-1KG
O2375-25G
O2375-5G
SIALO2375-100GEA
127
EUR
SIALO2375-100G
SIALO2375-10MG
SIALO2375-1KG
SIALO2375-25G
SIALO2375-5G
L(+)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl |
MDL:
MFCD00064562 CAS-Nummer: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 |