1,7-Octadien ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Octa-1,7-diene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

O2501-100G-A
SIALO2501-100G-AEA 75.3 EUR
SIALO2501-100G-A
1,7-Octadien ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,7-Octadien
Formel: C₈H₁₄
Molecular Weight: 110,2 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008668
CAS-Nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR