Perfluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluortoluol, Pentafluor(trifluormethyl)benzol, Octafluortoluol, α,α,α,2,3,4,5,6-Oktafluortoluol, Perfluorotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

O2706-5G
SIALO2706-5GEA 43.2 EUR
SIALO2706-5G
Perfluortoluol, Sigma-Aldrich®
Perfluortoluol
Formel: C₇F₈
Molecular Weight: 236.06 g/mol
Siedepunkt: 104
Schmelzpunkt: –65.6 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000375
CAS-Nummer: 434-64-0
EINECS: 207-104-7
UN: 1992
ADR: 3 II

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR