D(-)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-D-Orn-OH·HCl, H-D-Orn-OH.HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O5250-1G
SIALO5250-1GEA
61.1
EUR
SIALO5250-1G
D(-)-Ornithin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
D(-)-Ornithin Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl Molecular Weight: 168.62 g/mol |
MDL:
MFCD00012917 CAS-Nummer: 16682-12-5 EINECS: 240-729-3 |