(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-octen, (±)-Pentyl-vinylcarbinol, (±)-Oct-1-en-3-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

O5284-25G
SIALO5284-25GEA 57.4 EUR
SIALO5284-25G
(±)-1-Octen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,21 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852e188ec9a8f0b95fb8267eecb509cc8b9b4817&vid=db554820fe02a5820107eb97e322b46f3310f665&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR