N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O6626-5G
SIALO6626-5GEA 193 EUR
SIALO6626-5G
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8), Sigma-Aldrich®
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036912
CAS-Nummer: 15178-76-4