Dioctylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dioctylsulphane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O7007-100ML-A
SIALO7007-100ML-AEA
131
EUR
SIALO7007-100ML-A
Dioctylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dioctylsulfid
Formel:
C₁₆H₃₄S Molecular Weight: 258,51 g/mol |
MDL:
MFCD00009566 CAS-Nummer: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 UN: 3334 ADR: 9, |