7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O8704-5G
SIALO8704-5GEA
106
EUR
SIALO8704-5G
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan, Sigma-Aldrich®
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,15 g/mol |
MDL:
MFCD00082342 CAS-Nummer: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN: 3271 ADR: 3,II |