Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester

unter Argon abgefüllt

P1034-10ML P1034-10X1ML P1034-1ML
SIALP1034-10MLEA 321 EUR
SIALP1034-10ML SIALP1034-10X1ML SIALP1034-1ML
Phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Phenylisothiocyanat
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135.19 g/mol
Siedepunkt: 221
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004798
CAS-Nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR