Phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P1037-100G P1037-25G P1037-500G
SIALP1037-100GEA 70 EUR
SIALP1037-100G SIALP1037-25G SIALP1037-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR