Kaliumhydrogenphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1088-100G
P1088-500G
SIALP1088-100GEA
83.8
EUR
SIALP1088-100G
SIALP1088-500G
Kaliumhydrogenphthalat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhydrogenphthalat
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Schmelzpunkt: 295…300 °C Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...