Phenazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P13207-10G
SIALP13207-10GEA 120 EUR
SIALP13207-10G
Phenazin, Sigma-Aldrich®
Phenazine
Formel: C₁₂H₈N₂
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…174 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00005023
CAS-Nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR