3-Phenoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P16001-5G
SIALP16001-5GEA 62.9 EUR
SIALP16001-5G
3-Phenoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxypropionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00002769
CAS-Nummer: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4