1,1-Dimethoxy-2-phenylethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenylacetaldehyddimethylacetal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P16605-100G
SIALP16605-100GEA 40.4 EUR
SIALP16605-100G
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan
Formel: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008487
CAS-Nummer: 101-48-4
EINECS: 202-945-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR