Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Propionsäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P1880-100G P1880-1KG P1880-500G
SIALP1880-100GEA 64.3 EUR
SIALP1880-100G SIALP1880-1KG SIALP1880-500G
Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®
Natriumpropionat
Formel: C₃H₅NaO₂
Schmelzpunkt: 288,76 °C
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002759
CAS-Nummer: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 12,08816

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR