(±)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-2-Phenylbutansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P20955-100G
SIALP20955-100GEA 74.2 EUR
SIALP20955-100G
(±)-2-Phenylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylbuttersäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
MDL: MFCD00002667
CAS-Nummer: 90-27-7
EINECS: 201-982-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR