9-Phenylcarbazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P21501-10G
SIALP21501-10GEA 106 EUR
SIALP21501-10G
9-Phenylcarbazol, Sigma-Aldrich®
9-Phenylcarbazole
Formel: C₁₈H₁₃N
MDL: MFCD00004965
CAS-Nummer: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2