2-Phenylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

P22273-5G
SIALP22273-5GEA 123 EUR
SIALP22273-5G
2-Phenylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
2-Phenylcyclohexanon
Formel: C₁₂H₁₄O
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001629
CAS-Nummer: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR