[2.2]-Paracyclophan ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P225-5G-A
SIALP225-5G-AEA 29.8 EUR
SIALP225-5G-A
[2.2]-Paracyclophan ≥97%, Sigma-Aldrich®
[2.2]-Paracyclophan
Formel: C₁₆H₁₆
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003707
CAS-Nummer: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR