1,3-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P23350-5G
SIALP23350-5GEA 55.2 EUR
SIALP23350-5G
1,3-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
1,3-Phenylendiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL: MFCD00004341
CAS-Nummer: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3