N-Phenyl-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Aminodiphenylamin, N-(2-Aminophenyl)anilin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P28352-10G
SIALP28352-10GEA 89.6 EUR
SIALP28352-10G
N-Phenyl-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-o-phenylendiamin
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Dichte: 1,234 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007685
CAS-Nummer: 534-85-0
EINECS: 208-606-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR