Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P3032-1MU P3032-100MU P3032-10MU P3032-25MU
SIALP3032-1MUEA 26.3 EUR
SIALP3032-1MU SIALP3032-100MU SIALP3032-10MU SIALP3032-25MU
Penicillin G Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Penicillin G Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
EINECS: 200-710-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR