(±)-Hydratropasäure ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-2-Phenylpropionsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P31701-10G P31701-5G
SIALP31701-10GEA 70.2 EUR
SIALP31701-10G SIALP31701-5G
(±)-Hydratropasäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
(±)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002650
CAS-Nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR