Diphenylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P35316-100G P35316-25G
SIALP35316-100GEA 110 EUR
SIALP35316-100G SIALP35316-25G
Diphenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diphenylsulfid
Formel: C₁₂H₁₀S
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003064
CAS-Nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR