3-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Phenyltoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P36401-1G
SIALP36401-1GEA 36 EUR
SIALP36401-1G
3-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
3-Methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂
Molecular Weight: 168,24 g/mol
Siedepunkt: 272,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4,53 °C
Dichte: 1,0319 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008533
CAS-Nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR